Learn More
Masterflex™ Unidad digital de 8 canales y 4 rodillos con cabezal de bomba de cartucho multicanal L/S™ para tubos de precisión L/S™
El accionamiento digital de precisión ofrece un motor sin mantenimiento y de alta precisión y una interfaz gráfica para una facilidad de configuración y uso sin precedentes.
Marca:  Masterflex™ 77919-25
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15114696
  • 6715.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento— continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
  • Seleccione su idioma preferido en el sencillo menú de programación y funcionamiento
  • Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia de 1 a 9999 ciclos de dispensación o por tiempo en intervalo de tiempo de ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo). La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación.
  • El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
  • Los modelos con sensor de cabezal abierto detienen el motor de la unidad cuando el cabezal de la bomba está abierto
  • El intervalo de flujo de 0,0034 a 18 ml/min por canal, con conjunto de tubos incluido. El caudal depende de las rpm de la unidad y del tamaño de los tubos.
Especificaciones
Especificaciones
CE, cETLus, ISO 1900:2008
Velocidad variable
IP33
100 rpm
Tubos 06447-34, cabezal de bomba 07519-06, unidad 07522-30, cable de línea de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22
Motor sin escobillas ni mantenimiento
436,37 mm
215,9 mm
90/260 VCA
50/60 Hz
8
LCD
De 0,0034 a 18 ml/min
1/10 hp
Cartucho de cuatro rodillos y ocho canales L/S
L/S™ con 8 canales, cabezal de cartucho de 4 rodillos 07519-06
210,82 mm
2.2/1.1 A 115/230 VAC 50/60 Hz
2.2/1.1 A