Learn More
Masterflex™ Bombas peristálticas dosificadoras de alta presión Norprene/PVDF/PVC transparente/LLDP
Bombee a caudales de hasta 158,5 GPH y presiones de hasta 125 psi dependiendo de su aplicación. Las bombas peristálticas dosificadoras de alta presión Cole-Parmer™ cuentan con pantallas táctiles digitales fáciles de usar con software basado en menús hace que estas bombas sean muy fáciles de operar.
Marca: Masterflex™ 74203-66
Descripción
- El volumen de salida no se ve afectado por los cambios en la contrapresión
- Hay tres versiones disponibles para adaptarse mejor a los requisitos de su aplicación
- Los modelos de rango bajo tienen un flujo de hasta 16 GPH (60,6 LPH) y presiones de hasta 125 PSI (8,6 bar)
- Los modelos de rango bajo tienen un flujo de hasta 33,3 GPH (126 LPH) y presiones de hasta 125 PSI (8,6 bar)
- Los modelos de rango alto tienen un flujo de hasta 158 GPH (598 LPH) y presiones de hasta 125 PSI (8,6 bar)
- La detección de fallos del tubo se incluye en todos los modelos: el sistema encuentra fallos del tubo mediante la detección de productos químicos en el cabezal de la bomba. Sin activación falsa.
- Lavado NEMA 4X (IP66)
- Elija una bomba para lograr caudales de hasta 158,5 GPH (600 LPH) y presiones de hasta 125 psi (8,6 bar) dependiendo de su aplicación
- El rendimiento de la bomba permite una altura de aspiración con agua de 9 metros
- Al mantener la compatibilidad química lo más sencilla posible, el tubo es el único material en contacto con el líquido
- Estas bombas pueden alcanzar la presión máxima mediante una rotación hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que proporciona una gran flexibilidad a su instalación
- La pantalla LCD retroiluminada multicolor gráfica VGA muestra el estado del control remoto/local, la velocidad del motor, la velocidad de salida, los valores de la señal de entrada y el estado de servicio y alarma
- La pantalla multilingüe puede presentar la información en inglés, español, francés o alemán
- Un sistema de detección de fallos del tubo (TFD) detecta fallos en el tubo mediante la detección de la presencia de productos químicos bombeados en el cabezal
- La corrección de errores integrada evita la activación accidental
- Las bombas incluyen de serie juegos de tubos Norprene
- Los tubos Norprene cumplen los criterios de la FDA relativos a alimentos y ofrecen una excelente resistencia química
Especificaciones
CE, ETLus | |
LCD | |
100 gal/h | |
125 rpm | |
Tubo de descarga de PE de 3 m, tubo de succión de PVC de 3 m, tamiz de pie, conexión de inyección, escuadras de montaje y cable de alimentación de 1,5 mm (los modelos de 220 VCA con marca CE tienen enchufe europeo), conjunto de tubos Norprene | |
Motor de CC sin escobillas ni mantenimiento | |
185 °F | |
307,98 mm | |
473,2 mm | |
220 V CA |
Velocidad variable | |
IP66 (NEMA 4X) | |
29,99 bar (50 psi) | |
Sí | |
Norprene (conjunto de tubos), PVC (tubo de succión) | |
± 5 % | |
+ 0 °C | |
361,95 mm | |
220 VCA 50 Hz | |
50 |