Learn More
Memmert™ Esterilizador con aire caliente con circulación de aire forzado con TwinDISPLAY
Utilice este esterilizador de vacío para una gran variedad de aplicaciones. El esterilizador con aire caliente, circulación de aire forzado y TwinDISPLAY Memmert™ esteriliza recipientes e instrumentos. Más seguro que la desinfección.
Marca: Memmert™ SF750plus
Descripción
- 2 sensores Pt 100 clase A en circuito de 4 cables, monitorizando mutuamente y asume el rendimiento con el mismo valor de temperatura
- TwinDISPLAY: Controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
- Ajustes de idioma de alemán, inglés, español, francés, polaco, checo y húngaro
- Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
- El tiempo de procesamiento no se inicia hasta que se ha alcanzado la temperatura establecida
- Tres valores de temperatura de selección libre
- Ajuste la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
- Circulación de aire forzado por turbina de aire puro, ajustable de forma individual en un 10 % de los pasos para cada segmento
- Conexión de ventilación con solapa restrictora
- Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
- Alarma visual y acústica
Especificaciones
12 880: 2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), 61010-2-010 y 61010-2-40, CE | |
749 L | |
Se aplica para la esterilización de material médico, la destrucción de microorganismos muy resistentes, la aplicación especial de despirogenación | |
SF750PLUS | |
TwinDISPLAY | |
1200 mm | |
50/60 Hz | |
Acero inoxidable, acero cincado | |
7 kW |
784 mm | |
600 mm | |
1726 mm | |
De 10 °C a 250 °C | |
3 fases de 4 V/N 50-60 Hz | |
Certificado de calibración de obras para 160 °C | |
Ethernet y USB | |
400 V | |
1224 mm |