Learn More
Smeg™ Lavadora GW4090C de instrumental de vidrio con sistema de secado y condensador de vapor
Se utiliza para la desinfección térmica antibacteriana. La lavadora GW4090C de instrumental de vidrio de laboratorio Smeg con sistema de secado y condensador de vapor tiene un sistema electrónico de bloqueo de puertas para la seguridad del usuario.
Marca:  Smeg™ GW4090C
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11952699
  • 13365.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Lavado hasta 95 °C
  • Control electrónico programable por 3 microprocesadores
  • Puerto serie RS232 para su conexión a una impresora externa o un PC
  • Pantalla gráfica de 128 x 64 píxeles para mensajes en diferentes idiomas
  • Condensador de vapor de alta eficacia con inyección de agua fría
  • Secado termodinámico activo
  • Condensador de vapor Ecoslim de alta eficacia con inyección de agua fría
  • Bomba peristáltica para detergente líquido, neutralizador líquido
  • Es posible instalar dos bombas peristálticas adicionales.
  • La cámara de lavado y la puerta interior están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
  • Los paneles externos están fabricados en acero inoxidable AISI 304.
  • Dos niveles de lavado independientes a través de guías telescópicas
  • Contiene descalcificador de agua con sensor de sal
  • Conexiones de agua fría, agua caliente y agua desmineralizada
  • No contiene carros
  • Programas: 9 predeterminados, 6 libres
  • Dimensiones externas: L x F x Al: 900 x 640 x 850 mm
  • Dimensiones internas de trabajo (L x F x Al): 525 x 490 x 570 mm
Especificaciones
Especificaciones
Lavadora de instrumental de vidrio con sistema de secado y condensador de vapor
3/N/PE 7 kW máx.
50 Hz
GW4090C
400 V
Certificados
Ver productos accesorios