Descripción
Las unidades potentes y de bajo mantenimiento son versátiles y rentables
- Caudal de 0,2 a 26 lpm con tubos I/P™ —El caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos
- La interfaz digital con pantalla LED muestra el porcentaje de velocidad con un 1 % de resolución
- Control de velocidad mediante un potenciómetro de tres vueltas para un ajuste rápido y sencillo
- Controle fácilmente las funciones de arranque/detención y marcha atrás mediante un teclado sellado
Especificaciones
CE, ISO 9001: 2008 | |
230 V, 50/60 Hz, 250 W | |
50/60 Hz | |
77411-00 | |
22,9 cm | |
25,4 cm | |
0,25% | |
250 W | |
De 33 a 650 rpm |
LED | |
De 0,2 a 4 ml/min | |
IP 26 | |
Reversible | |
33,6 cm | |
Sí | |
Unidad de proceso | |
VAC 230 |