Learn More
Thermo Scientific™ Medidores multiparamétricos de pH/ISE/conductividad/oxígeno disuelto de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
Obtenga rendimiento y flexibilidad de primera calidad con el medidor Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulos de pH/ISE, conductividad y RDO/DO para medir un máximo de 4 canales a la vez
Marca: Thermo Scientific™
Descripción
Obtenga alta precisión, rendimiento superior y máxima flexibilidad con el medidor multiparamétrico de pH/ISE/conductividad/oxígeno disuelto de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™.Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes en cuanto a pH, concentración de iones, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura.Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables.Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora, y transfiera fácilmente los registros mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador.Seleccione sistemas con uno o dos módulos de pH/ISE.
- El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas.
- Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto.
- Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos.
- Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras.
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales.
- El registro de calibración almacena las 30 calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de ISE y pH multipunto.
- Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas.
- La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente.
- El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
- Garantía de sustitución de 3 años
- Mida pH, concentración de iones, mV, mV relativos u ORP con temperatura.
- Realice calibraciones de pH de hasta 6 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario
- Realice calibraciones de ISE de hasta 6 puntos con posibilidad de seleccionar ppm, M, mg/l, %, ppb o ninguna unidad
- Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura.
- Realice calibraciones de conductividad de hasta 6 puntos.
- Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C.
- Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO Orion o las sondas de DO polarográficas Orion.
- Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero.
- Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para la presión barométrica.
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema diseñada para ayudar a garantizar la integridad de los datos al evitar el acceso no deseado a varias funciones del medidor, incluyendo la configuración de fecha/hora, el registro de datos y el registro de calibración. La función de acceso al sistema se puede activar o desactivar fácilmente a medida que cambian las necesidades de su laboratorio para ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento y facilidad de uso. Cuando está activada, la función de acceso al sistema permite la asignación de un administrador del sistema y hasta 10 cuentas de usuario con acceso personalizable a la configuración del instrumento, la configuración de medición, las calibraciones y los registros. Utilice la protección por contraseña para proteger las funciones seleccionadas del medidor, dejando otras funciones accesibles para todos los usuarios. La función de acceso al sistema le permite personalizar el acceso al medidor para que se ajuste a sus necesidades específicas de información de datos y seguridad.
Especificaciones
USB (2), RS232 | |
±6 mmHg | |
±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
±0,002 | |
±0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ±0,2 mg/l desde 8 hasta 20 mg/l, ±10 % de lectura hasta 50 mg/l | |
0,5 % de la lectura ±1 dígito | |
Vacío no lineal seleccionable automáticamente, estabilidad en intervalos de baja concentración, técnicas incrementales incluidas | |
Sí | |
pH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo | |
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto | |
Desde 1 hasta 6 | |
De 0,001 a 199,9 cm-1 | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con 2 módulos de pH/mV/ISE/temperatura VSTAR-ISE; módulo de conductividad/TDS/resistividad/salinidad/temperatura VSTAR-CND; kit del módulo de ODR/OD/temperatura VSTAR-RD | |
Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario | |
pH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura; conductividad, TDS, salinidad, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature, TDS, Conductivity, Salinity | |
De 0,001 μ S/cm a 3000 mS/cm | |
Desde -2,000 hasta 20,000 | |
De 0,06 a 80,00 psu, de 0,05 a 42,00 ppt | |
0,0001 como mínimo, de 1 a 4 dígitos significativos (seleccionable por el usuario) | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
2 BNC (pH o ISE), 2 Mini-DIN de 8 pines (temperatura), 2 puntas de pin de referencia, Mini-DIN de 8 pines (conductividad con sonda de temperatura), Mini-DIN de 9 pines (ODR u OD polarográfico con sonda de temperatura), 2 entradas de agitador | |
Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Registro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo | |
10 por canal | |
±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación | |
Del 0,0 al 500,0% de saturación | |
0,1, 1 % de saturación | |
Adaptador universal de CA (incluido) | |
0.1mmHg | |
± 2000,0 mV | |
De 0,00 a 50,00 mg/l | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,1 mV | |
0,01, 0,1 mg/l | |
0,01 psu o 0,01 ppt mínimo, intervalo automático | |
De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante lectura de conductividad o entrada manual de salinidad de la muestra | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
± 0,1 °C | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
5°, 10°, 15°, 20°, 25°C | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 pulg), los módulos añaden ≤ 2 cm (0,8 pulg) L y Al | |
1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR) | |
0,5 % de la lectura ±1 dígito > 3 μS; 0,5 % de la lectura ± 0,01 μS ≤ 3 μS | |
±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
±0,2 mg/l o ±2 % de la lectura, lo que sea mayor | |
0,5 % de la lectura ±1 dígito | |
0,5 % de la lectura ±1 dígito | |
Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida | |
De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro incorporado o entrada manual | |
Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero | |
Hasta 6 | |
Desde 1 hasta 6 | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
2000 con sello de fecha y hora | |
4 - personalizables con módulos | |
IP 54 | |
Del 0,0 al 600,0 % de saturación | |
± 2000,0 mV | |
De 2 Ohm a 100,0 meg-Ohm | |
De 0,001 a 200,0 ppm | |
0,1/0,01/0,001 | |
Medidor Versa Star Pro, dos módulos de pH/ISE VSTAR-ISE, módulo de conductividad VSTAR-CND, módulo de ODR/OD VSTAR-RD, 8157electrodo de pH/ATC de cuerpo epóxico BNUMD ROSS Ultra Triode, 013005MD sensor de conductividad de 4 celdas (K=0,475) Orion DuraProbe, 083005MD sensor de oxígeno disuelto polarográfico Orion, 096019 sonda de agitador Orion Star, 810199 kit de solución y tampón de pH ROSS, 011007 estándar de conductividad Orion 1413μS, 080513 Kit de mantenimiento de OD, adaptador de DBO/embudo/agitador, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores | |
pH 7,000 (ajustable), ISE 1,000 (ajustable) | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Del 0,0 al 600,0 % de saturación | |
0,1, 1 % de saturación | |
±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor | |
Entrada de CC: 9 VCC 1 A | |
De 400 a 850 mmHg | |
De 0,0001 a 19 990 con unidades seleccionables de ppm, molar, mg/l, %, ppb o ninguna | |
De 0,00 a 90,00 mg/l | |
± 2000,0 mV | |
0,001 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos | |
0,01, 0,1 mg/l | |
1 ohmio o 0,1 megaohmio, intervalo automático | |
0,001 ppm mínimo, intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos | |
Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu) | |
Lineal (de 0,02 a 9,99) | |
lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con advertencia) o apagada | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
3 años de garantía del módulo y medidor | |
2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb |