Learn More
ATAGO™ Polarímetro POLAX-2L
El polarímetro ATAGO™ POLAX-2L mide la rotación óptica de materia ópticamente activa como sacarina, ácido ascórbico y glutamato sódico.
Marca:  ATAGO™ 5223
Detalles adicionales : Peso : 11.50000kg
Código de producto. 10748494
  • 4885.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
LED de larga duración
  • El LED de larga duración que se ilumina rápidamente se utiliza como fuente de luz.
Visor digital
  • Los valores de medición se indican digitalmente en la pantalla de visualización.
Mediciones homogéneas
  • Pulse los interruptores de botón para girar el analizador.
  • El interruptor de cambio/temp. cambia la velocidad de rotación en dos pasos.
Especificaciones
  • Escala: Ángulo de rotación; escala internacional del azúcar
  • Intervalo de medición: Ángulo de rotación: de – 179,95° a + 180,00°; escala internacional del azúcar: de – 130,0 °Z a + 130,0 °Z
  • Resolución: Ángulo de rotación: 0,05°; escala internacional del azúcar: 0,1 °Z
  • Exactitud: Ángulo de rotación: ± 0,10°; escala internacional del azúcar: 0,3 °Z
  • Compensación de la temperatura: De 5 °C a 40 °C
  • Longitud de onda de medición: 589nm
  • Fuente de alimentación: 100 CA a 240 V 50/60 Hz
  • Dimensiones: 43 x 22 x 30cm
  • Peso: 10,3kg
Certifications
Marcado CE
Compliance
HACCP, GLP, GMP
Especificaciones
Especificaciones
Digital
50/60 Hz
100/240 V CA