Learn More
behr Labor-Technik™ Sistema de digestión en bloque Kjeldahl estándar modelo K 20.
Sistema completo con recipiente de digestión, estructura y campana extractora. Con 8, 12 o 20 posiciones de muestras para recipientes de digestión Kjeldahl estándar con un volumen de 250 ml. La carcasa del bloque, así como la gradilla para los dispositivos de digestión y la campana extractora están fabricados con acero inoxidable no corrosivo y resistente a ácidos.
Marca:  behr Labor-Technik™ B00632831
Detalles adicionales : Peso : 32.20000kg
Código de producto. 10186394
  • 10470.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Calentamiento de alto rendimiento y campana extractora con colector de escape
    • El progreso de la digestión se puede observar a través de la puerta de visualización extraíble en la gradilla de inserción
      • Funcionamiento con un solo botón Behr para una programación muy fácil y rápida
        • Navegación por los menús en el idioma de su país
          • 25 programas libremente configurables para la temperatura de bloque y el tiempo de digestión
            • Aplicaciones almacenables
              • interfaz USB
              • Sistema completo con recipiente de digestión, estructura y campana extractora.
              • Diseño estable y resistente.
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de digestión por bloques Kjeldahl
250 mL
de 430 °C
1000 W
20