Learn More
Corning™ Matraces giratorios ProCulture™
Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
Marca: Corning™ 4502-8L
Detalles adicionales : Peso : 0.03673kg
Descripción
- Los deflectores mejoran la aireación y la agitación
- Diseño único del propulsor para una agitación óptima
- El diseño del brazo lateral permite el acceso a pipetas de 25 ml y 50 ml
- Recipientes de vidrio de borosilicato
- Tapón central del matraz
Especificaciones
120 mm | |
8 L | |
2 |
45 mm | |
Vidrio | |
Tapón |