Learn More
Corning™ Matraces giratorios ProCulture™
Código de producto. p-8007932 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 L
8 L
8 l
15 L
15 l
36 L
36 l
Diámetro del cuello central (métrico):
100 mm
120 mm
140 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del cuello central (métrico) unitSize
10168431 15 L 120 mm cada uno
10750383 15 l 140 mm cada uno
10352162 36 L 120 mm cada uno
10006801 8 L 120 mm cada uno
10138481 8 l 140 mm cada uno
10542112 6 L 120 mm cada uno
10496731 36 L 100 mm cada uno
10240622 15 L 100 mm cada uno
10572492 36 l 140 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10168431 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 450215L
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño del brazo lateral permite el acceso a pipetas de 25 ml y 50 ml
  • Los deflectores mejoran la aireación y la agitación
  • Diseño único del propulsor para una agitación óptima
  • El diseño del brazo lateral permite el acceso a pipetas de 25 ml y 50 ml
  • Recipientes de vidrio de borosilicato
  • Tapón central del matraz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Diámetro del cuello central (métrico) 120 mm
Diámetro del brazo lateral interior (métrico) 29 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico) 45 mm
Capacidad (métrico) 15 L
Material Vidrio
Altura (métrico) 460 mm
Ángulo del brazo lateral 2
Tamaño de rosca GL 45
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 290 mm