missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human PRKD1 (PKC mu), GST Tag Recombinant Protein
Human PRKD1 (PKC mu), GST Tag Recombinant Protein
630.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002733 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 129.3 kDa |
Alias de gen | PRKD1 (PKC mu), PKD |
Familia Quinasa | PKD Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11523537
|
Invitrogen
PV3791 |
10μg |
630.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
PRKC1 (PKC mu) is a serine⁄threonine protein kinase that is phospholipid-dependant and activated by diacylglycerol and phorbol ester TPA. PRKC1 behaves similarly to most PKC isoenzymes of the PKC family, however, PRKC1 differs in some structural and enzymatic features from the other PKC isotypes, and has been shown to be involved in the signal transduction of a wide range of biological responses.Especificaciones
NP_002733 | |
129.3 kDa | |
PKD Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
PRKD1 (PKC mu), PKD | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group | |
Baculovirus |