Learn More
Invitrogen™ Human PRKACB (PRKAC beta), GST Tag Recombinant Protein
Human PRKACB (PRKAC beta), GST Tag Recombinant Protein
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Alias de gen | PKAb, cAPKb, MGC9320, MGC41879, DKFZp781I2452 |
---|---|
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Etiqueta de proteína | GST Tag |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15489013
|
Invitrogen™
PV6388 |
10μg |
492.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15499013
|
Invitrogen™
PV6389 |
100μg |
1678.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15409023
|
Invitrogen™
PV6390 |
1mg |
7490.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The PKA catalytic subunit consists of three gene products: C-alpha, C-beta, and C-gamma. The catalytic subunit C-beta has been assigned to human chromosome region 1p36.1. PRKACB is derived from a gene distinct from C-alpha and shows tissue-specific expression. At the amino acid level C-alpha and C-beta showed 93% homology.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
PKAb, cAPKb, MGC9320, MGC41879, DKFZp781I2452 | |
Human | |
Recombinant | |
GST Tag |