Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Primus
Sorprendentemente ligero, proporciona un ajuste fuerte y seguro. Impermeable incluso cuando está totalmente sumergido, gracias a su pala de Sympatex™ de última generación. Zapato de seguridad para todo tipo de clima que ofrece una excelente protección de los pies en todas las estaciones.
Marca: Emma Safety Footwear MM93986849
Detalles adicionales : Peso : 2.24500kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Cuero de grano entero / Estructura impermeable
- Pala impermeable de Sympatex™
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro, Gris | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver/Sympatex™ | |
49 |
Cordones | |
Primus | |
Cuero | |
Acero |