Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Primus
Código de producto. p-7159424
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15989091 37 1 par
15999091 48 1 par
15909101 49 1 par
3 options
Código de producto. 15989091
Marca: Emma Safety Footwear MM93986837
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sorprendentemente ligero, proporciona un ajuste fuerte y seguro. Impermeable incluso cuando está totalmente sumergido, gracias a su pala de Sympatex™ de última generación. Zapato de seguridad para todo tipo de clima que ofrece una excelente protección de los pies en todas las estaciones.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Cuero de grano entero / Estructura impermeable
  • Pala impermeable de Sympatex™
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro, Gris
Diseñar Primus
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver/Sympatex™
Material Cuero
Tamaño 37
Material del dedo del pie Acero