Learn More
Fisherbrand™ Balanzas de precisión
Estas balanzas están perfectamente diseñadas para su centro de trabajo, ya que cuentan con conectividad RS232 para facilitar la comunicación, una pantalla retroiluminada y una sencilla interfaz que facilita su uso.
Marca: Fisherbrand™
1055.98 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.21000kg
Descripción
- Conectividad RS-232 estándar para facilitar la transferencia de datos
- Plataforma de acero inoxidable
- Con dos pies ajustables para que el usuario pueda nivelar la balanza
- Indicador de nivel en la parte frontal: sin necesidad de mirar en la parte posterior de la balanza durante el proceso de nivelación
- Diseño inteligente y construcción duradera: su tamaño reducido ahorra espacio de sobremesa al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje
- La pantalla grande y brillante retroiluminada permite una visualización sencilla de los resultados
- Cuatro teclas mecánicas permiten un manejo fácil de los modos de aplicación básicos
- Los modos de pesaje incluyen pesaje, recuento de piezas y porcentaje de peso
- Incluye adaptador de CA
- Certificaciones: FCC, CE
- Dos años de garantía
Especificaciones
Externo | |
RS232 | |
Pantalla LCD retroiluminada | |
Adaptador de CA | |
200 g | |
0,1 g | |
Balanza de precisión | |
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual | |
180 mm | |
0,5 A |
GLP con cumplimiento de impresora opcional | |
4200 g | |
0,1 g | |
0,2 g | |
FPRS4201/E | |
1 s | |
2 años | |
317 x 201 x 93 mm | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |