Learn More
Fisherbrand™ Balanzas de precisión
Código de producto. p-7158706 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modelo:
FPRS2202
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Calibración:
Externo
Interno
Dimensiones (Pr x An x Al):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo Calibración Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
15947500 220 g FPRS223 Interno 317 x 201 x 303 mm cada uno
15937500 220 g FPRS223/E Externo 317 x 201 x 303 mm cada uno
15967500 420 g FPRS423 Interno 317 x 201 x 303 mm cada uno
15957500 420 g FPRS423/E Externo 317 x 201 x 303 mm cada uno
15987500 820 g FPRS822 Interno 317 x 201 x 93 mm cada uno
15977500 820 g FPRS822/E Externo 317 x 201 x 93 mm cada uno
15907510 2200 g FPRS2202 Interno 317 x 201 x 93 mm cada uno
15997500 2200 g FPRS2202/E Externo 317 x 201 x 93 mm cada uno
15947510 4200 g FPRS4201 Interno 317 x 201 x 93 mm cada uno
15937510 4200 g FPRS4201/E Externo 317 x 201 x 93 mm cada uno
15927510 4200 g FPRS4202 Interno 317 x 201 x 93 mm cada uno
15917510 4200 g FPRS4202/E Externo 317 x 201 x 93 mm cada uno
15957510 6200 g FPRS6201/E Externo 317 x 201 x 93 mm cada uno
13 options
Código de producto. 15947500
Estas balanzas están perfectamente diseñadas para su centro de trabajo, ya que cuentan con conectividad RS232 para facilitar la comunicación, una pantalla retroiluminada y una sencilla interfaz que facilita su uso.
  • Cortavientos de gran tamaño con puertas corredizas laterales y superiores
  • Conectividad RS-232 estándar para facilitar la transferencia de datos
  • Plataforma de acero inoxidable
  • Con dos pies ajustables para que el usuario pueda nivelar la balanza
  • Indicador de nivel en la parte frontal: sin necesidad de mirar en la parte posterior de la balanza durante el proceso de nivelación
  • Diseño inteligente y construcción duradera: su tamaño reducido ahorra espacio de sobremesa al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje
  • Diseñada para un funcionamiento sin complicaciones con pantalla e interfaz fáciles de usar
  • Bucle de seguridad para el bloqueo de la calibración en la parte posterior de la balanza
  • Los modos de pesaje incluyen pesaje, recuento de piezas y porcentaje de peso
  • Incluye adaptador de CA
  • Certificaciones: FCC, CE
  • Dos años de garantía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Interno
Certificaciones/conformidad GLP con cumplimiento de impresora opcional
Tipo de conexión RS232
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla Pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0,001 g
Incluye Adaptador de CA
Linealidad 0,002 g
Peso mín. de la muestra 0,82 g
Modelo FPRS223
Repetibilidad 0,001 g
Tiempo de estabilización 2 s
Tipo Balanza de precisión con protector contra corrientes de aire
Garantía 2 años
Modos de pesaje Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual
Dimensiones (Pr x An x Al) 317 x 201 x 303 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 120 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Amperaje 0,5 A
Frecuencia 50/60 Hz