Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado reflectante PowerMark™
The reflective quality of the material makes PowerMark™ Reflective Labeling Tape ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
288.00€ - 442.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Clase 1, Reglamento Fed. L-S– 300 |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Color | Naranja |
Acabado | Satinado |
Material | Cinta reflectante |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11502715
|
Brady™
013645 |
100 mm |
288.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11512715
|
Brady™
013646 |
178 mm |
375.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11522715
|
Brady™
013647 |
250 mm |
442.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Etiquetas para impresora
Especificaciones
Clase 1, Reglamento Fed. L-S– 300 | |
Naranja | |
Cinta reflectante | |
Cinta de marcado | |
BBP85, PowerMark | |
1 | |
-40°C | |
1 rollo | |
-40°F to +158°F | |
PSTC-31: 1,12 Nm (10 lb./pulg.) (175 N/100 mm) | |
0,034 mm | |
10 m |
Acrílico | |
Satinado | |
Thermal Transfer | |
Adecuada para su uso en exteriores | |
100 unidades Gardner | |
1 año | |
1 Roll/Box | |
MarkWare | |
De -40 °C a +70 °C | |
0.0055 in. | |
33 ft. |