Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado reflectante PowerMark™
Código de producto. 11522715 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
178 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11522715 250 mm cada uno
11502715 100 mm cada uno
11512715 178 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11522715 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 013647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00€
    391.89€ / paquete de 1
    Ahorro 73.11€
    15% Descuento
La calidad reflectante del material hace que PowerMark™ Cinta de etiquetado reflectante ideal para leer etiquetas en condiciones de poca luz (con linternas).
  • La calidad reflectante del material lo hace ideal para leer etiquetas en condiciones de poca luz (con linternas).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase 1, Reglamento Fed. L-S– 300
Descripción BBP85 Cinta reflectante naranja de 250 mm
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Naranja
Acabado Brillo
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, identificación de instalaciones, identificación general, identificación de seguridad
Para utilizar con (equipo) BBP85, PowerMark Impresora de etiquetas y letreros industriales
Satinado 100 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Vida útil 1 año
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 rollo/caja
Cantidad 1 unidad
Tipo de software MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Resistencia a la tracción PSTC-31: 1,12 Nm (10 lb./pulg.) (175 N/100 mm)
Grosor (imperial) 0,0055 in
Grosor (métrico) 0,034 mm
Dimensiones (L x An) 10 m x 250 mm
Longitud (imperial) 33 ft.
Longitud (métrico) 10 m
Anchura (imperial) 9,84 in
Anchura (métrico) 250 mm
Alternate Part Number B85-250x10M-584-OR