Learn More
Brady™ Cintas de etiquetado de dos colores de calidad industrial con panel PowerMark™
Brady's BBP85 and PowerMark™ Industrial Grade Two Color Labeling Ribbon With Panel is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
Marca:  Brady™ 013529
Detalles adicionales : Peso : 0.58970kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11552625
  • 295.00€ / 1 caja
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Brady's BBP85 and PowerMark™ industrial grade print ribbon is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
Especificaciones
Especificaciones
Cinta de etiquetado de dos colores
BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer
6.2 in.
158 mm
Industrial
El texto impreso dura años a la intemperie y en zonas industriales
Naranja
196.9 ft.
60 m
60 m x 158 mm
Lado de tinta dentro
100/paq.