Learn More
Brady™ Cintas de etiquetado de dos colores de calidad industrial con panel PowerMark™
Brady's BBP85 and PowerMark™ Industrial Grade Two Color Labeling Ribbon With Panel is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
Marca: Brady™ 013527
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg
Descripción
- Cintas de impresoras
Especificaciones
Cinta de etiquetado de dos colores | |
BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer | |
6.2 in. | |
158 mm | |
Industrial | |
El texto impreso dura años a la intemperie y en zonas industriales |
Amarillo | |
196.9 ft. | |
60 m | |
60 m x 158 mm | |
Lado de tinta dentro | |
100/paq. |