Learn More
Thermo Scientific™ Power Adapter for Eutech™ Meters
Optimize your Eutech™ meters with these accessories and replacement parts.
Marca: Thermo Scientific™ 60X426401
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Replacement and optional adapters provide you with the power you need for your Eutech™ meters.
Características:
- Repuestos y accesorios para medidores Eutech™
Especificaciones
Adaptador de alimentación SMPS 100/240 V CA, 9 V, 6 W | |
Adaptador de corriente | |
Eutech 150/Eutech 450/Eutech 2700 |