missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Power Adapter for Eutech™ Meters

Optimize your Eutech™ meters with these accessories and replacement parts.

36.50€ - 41.20€

Especificaciones

Descripción Adaptador de alimentación SMPS 100/240 V CA, 9 V, 6 W
Tipo Adaptador de corriente
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11529054
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60X030130
Cyberscan 11 / Cyberscan 110 / Eutech 700 Adaptador de alimentación SMPS 100/240 V CA, 9 V, 6 W
41.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
15636508
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60X426401
Eutech 150/Eutech 450/Eutech 2700 Adaptador de alimentación SMPS 100/240 V CA, 9 V, 6 W
36.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

Replacement and optional adapters provide you with the power you need for your Eutech™ meters.

Features:

  • Replacement and accessories for Eutech™ meters
Especificaciones

Especificaciones

Adaptador de alimentación SMPS 100/240 V CA, 9 V, 6 W
Adaptador de corriente
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications