Learn More
Yoduro de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
46.80€ - 1055.00€
CAS | 7681-11-0 |
---|---|
Fórmula molecular | IK |
Peso molecular (g/mol) | 166.003 |
Número MDL | 11405 |
Clave InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
PubChem CID | 4875 |
ChEBI | CHEBI:8346 |
Nombre IUPAC | potasio; yoduro |
SMILES | [K+].[I-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11468772
|
Fisher Chemical
P/5840/48 |
100 g |
46.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10766491
|
Fisher Chemical
P/5840/50 |
250 g |
139.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10489180
|
Fisher Chemical
P/5840/53 |
500 g |
222.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10132060
|
Fisher Chemical
P/5840/60 |
1 kg |
395.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10409570
|
Fisher Chemical
P/5840/65 |
5 kg |
1055.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Yoduro de potasio, extra puro, SLR
7681-11-0 | |
166.003 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
4875 | |
potasio; yoduro |
IK | |
11405 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
CHEBI:8346 | |
[K+].[I-] |
Especificaciones
1330°C | |
7681-11-0 | |
6 to 8 | |
IK | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
[K+].[I-] | |
166.003 | |
CHEBI:8346 | |
Jarra de plástico para polvo |
680°C | |
Blanco | |
Sólido | |
11405 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
potasio; yoduro | |
4875 | |
166g/mol | |
1mmHg 745 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Potasio Yoduro
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.