Learn More
Yoduro de potasio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10132060 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
250 GR
5 KG
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10132060 1 kg 1 KG
11468772 100 g 100 GR
10766491 250 g 250 GR
10489180 500 g 500 g
10409570 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10132060 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/5840/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.40€
    346.00€ / 1 Kg
    Ahorro 126.40€
    26% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7681-11-0 | Fórmula molecular: IK | Peso molecular: 166,003 g/mol
Yoduro de potasio, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL 11405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330 °C
Punto de fusión 680 °C
Color Blanco
pH Desde 6 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 1mmHg 745
Formula Weight (peso de la fórmula) 166g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potasio Yoduro
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.