Descripción
Yoduro de potasio, extra puro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1330 °C |
| Punto de fusión | 680 °C |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 6 hasta 8 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Presión de vapor | 1mmHg 745 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potasio Yoduro
- Peligro
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.