Learn More
Hidróxido de potasio, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Catalog Number 10192830
98.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
1 kg
Excede las especificaciones ACS
Punto de ebullición 1320°C (1013 hPa)
CAS 1310-58-3
Punto de fusión 360°C
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 86.0%
Fórmula molecular HKO
Número MDL MFCD00003553
Densidad 2.04 g/cm³ (20°C)
Sinónimo Caustic potash
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 kg
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC potassium hydroxide
Peso molecular (g/mol) 56.11
Envase Frasco de plástico para sólidos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.