Learn More
Hexanitroiridato(III) de potasio, Ir 32,3 % mín., Thermo Scientific Chemicals
259.00€ - 1238.00€
CAS | 38930-18-6 |
---|---|
Fórmula molecular | IrK3N6O12 |
Peso molecular (g/mol) | 585.54 |
Número MDL | MFCD00049672 |
Clave InChI | CCYKMZHCKSCCLX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | irn6o12.3k, tripotassium hexanitroiridiumtriuide, potassium hexanitroiridate iii , ir |
PubChem CID | 71311510 |
SMILES | [K+].[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Ir+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11316048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010528.03 |
1 g |
259.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11326048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010528.06 |
5 g |
1238.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
38930-18-6 | |
585.54 | |
CCYKMZHCKSCCLX-UHFFFAOYSA-N | |
71311510 |
IrK3N6O12 | |
MFCD00049672 | |
irn6o12.3k, tripotassium hexanitroiridiumtriuide, potassium hexanitroiridate iii , ir | |
[K+].[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Ir+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
Especificaciones
Potassium hexanitroiridate(III) | |
Microcristales | |
MFCD00049672 | |
It is slightly soluble in water. It is soluble in organic or non-aqueous solvent. | |
[K+].[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Ir+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O | |
585.54 | |
585.54 |
38930-18-6 | |
IrK3N6O12 | |
irn6o12.3k, tripotassium hexanitroiridiumtriuide, potassium hexanitroiridate iii , ir | |
CCYKMZHCKSCCLX-UHFFFAOYSA-N | |
Iridiumtriuida de hexanitrito tripotásico | |
71311510 | |
Ir 32.3% min. |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 254-191-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO - Para uso exclusivo en investigación