Learn More
Hexanitroiridato(III) de potasio, Ir 32,3 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326048 5 g 5 g
11316048 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010528.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38930-18-6 | IrK3N6O12 | 585.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38930-18-6
Fórmula molecular IrK3N6O12
Peso molecular (g/mol) 585.54
Número MDL MFCD00049672
Clave InChI CCYKMZHCKSCCLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo irn6o12.3k, tripotassium hexanitroiridiumtriuide, potassium hexanitroiridate iii , ir
PubChem CID 71311510
SMILES [K+].[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Ir+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexanitroiridate(III)
Forma física Microcristales
Cantidad 5 g
Información de solubilidad It is slightly soluble in water. It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
Nombre IUPAC Iridiumtriuida de hexanitrito tripotásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.54
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 32.3% min.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.