Learn More
Hexanitroiridato(III) de potasio, Ir 32,3 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316048 1 g 1 g
11326048 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010528.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38930-18-6 | IrK3N6O12 | 585.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38930-18-6
Fórmula molecular IrK3N6O12
Peso molecular (g/mol) 585.54
Número MDL MFCD00049672
Clave InChI CCYKMZHCKSCCLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo irn6o12.3k, tripotassium hexanitroiridiumtriuide, potassium hexanitroiridate iii , ir
PubChem CID 71311510
SMILES [K+].[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Ir+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexanitroiridate(III)
Forma física Microcristales
Cantidad 1 g
Información de solubilidad It is slightly soluble in water. It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
Nombre IUPAC Iridiumtriuida de hexanitrito tripotásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.54
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 32.3% min.