Learn More
Gibco™ Suero porcino
Standard (sterile-filtered)
180.00€
Especificaciones
Age | Normalmente menos de un año |
---|---|
Serum Treatment | Estándar (esterilizado mediante filtro) |
Esterilidad | Estériles |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11500646
|
Gibco™
26250084 |
500 mL |
180.00€
500 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays
- It has earned the trust of researchers with consistent quality and award-winning support
- Helps meet research needs and budget requirements
- Sera Category: Specialty
- Origin: New Zealand
- Age: 1 year or less
Especificaciones
Normalmente menos de un año | |
Estándar (esterilizado mediante filtro) | |
Estériles |