Learn More
Gibco™ Suero porcino
Código de producto. 11500646 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11500646 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11500646 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 26250084
 Artículo restringido
En stock
Estándar (esterilizado mediante filtro)
  • Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays
  • It has earned the trust of researchers with consistent quality and award-winning support
  • Helps meet research needs and budget requirements
  • Sera Category: Specialty
  • Origin: New Zealand
  • Age: 1 year or less
Información de órdenes
Condición de envío: Congelado (hielo seco)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Cerdo/porcino, porcino
Age Normalmente menos de un año
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero porcino
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Estándar (esterilizado mediante filtro)
Esterilidad Estéril
Línea de productos Gibco
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.