Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros de jeringas de politetrafluoroetileno
Filtre líquidos y gases no polares. Filtros de jeringa de PTFE Chromafil™ Xtra con membrana hidrófoba de politetrafluoroetileno.
Marca: Macherey-Nagel™ 729205
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Membrana hidrófoba
- Para líquidos y gases no polares.
- Muy resistente a todo tipo de disolventes, así como a ácidos y bases.
- Si se enjuaga con alcohol, seguido de agua, la membrana originalmente hidrófoba se vuelve más hidrófila
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
∼ 4,9 cm2 | |
Paquete de 100 | |
∼ 80 μl |
0,45 μm | |
Polipropileno (PP) | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |