Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros de jeringas de politetrafluoroetileno
Filtre líquidos y gases no polares. Filtros de jeringa de PTFE Chromafil™ Xtra con membrana hidrófoba de politetrafluoroetileno.
129.00€ - 515.00€
Especificaciones
Material (membrana) Politetrafluoroetileno (PTFE)
Área de filtración ∼ 4,9 cm2
Material de la carcasa Polipropileno (PP)
Tipo Filtro de jeringa
Volumen (métrico) ∼ 80 μl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10787548
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
729207
0,20 μm Paquete de 100
129.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10762454
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
729205
0,45 μm Paquete de 100
129.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10045793
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
729205.400
0,45 μm Paquete de 400
515.00€
paquete de 400
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Membrana hidrófoba
  • Para líquidos y gases no polares.
  • Muy resistente a todo tipo de disolventes, así como a ácidos y bases.
  • Si se enjuaga con alcohol, seguido de agua, la membrana originalmente hidrófoba se vuelve más hidrófila
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Polipropileno (PP)
∼ 80 μl
∼ 4,9 cm2
Filtro de jeringa
25 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates