Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno de 1536 pocillos
Total well volume of 10 μL for round well microplates and 12.8 μL for flat bottom microplates
Marca: Corning™ 3838
Detalles adicionales : Peso : 3.99161kg
Descripción
Las microplacas de 1536 pocillos Corning son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para la detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
- Volumen total de pocillo de 10 μl para microplacas de pocillos redondos y de 12,8 μl para microplacas de fondo plano
- Volumen de trabajo recomendado de hasta 8 μl.
- El fondo de pocillo redondo reduce la captura de aire y mejora los coeficientes de variación y el factor Z
- Fondo de pocillo elevado para una mayor sensibilidad
- Depósito de desbordamiento en los cuatro lados para reducir la contaminación de los instrumentos
- Las tapas están disponibles por separado La tapa Corning (Núm. de catálogo 3098) es compatible con estas microplacas.
Especificaciones
Estándar | |
Negro | |
1536 | |
Estéril | |
Plano | |
50 |
32 x 48 | |
Poliestireno | |
10 μl | |
12,8 μl | |
Ensayos de fluorescencia y luminiscencia | |
50/paq. |