Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno de 1536 pocillos
Total well volume of 10 μL for round well microplates and 12.8 μL for flat bottom microplates
1372.38€ - 2149.55€
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 32 x 48
Color Negro
Material Poliestireno
N.° de pocillos 1536
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen de trabajo (métrico) Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen de trabajo (métrico) Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
11359514
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
3838
10 μl Ensayos de fluorescencia y luminiscencia
2149.55€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11373725
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
3726BC
Hasta 8 μl Admite la expansión de las células madre no diferenciadas
1372.38€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Corning 1536-well microplates are our highest density microplates available for high throughput screening. The microplates conform to standard microplate footprint and dimensions. These microplates are offered in solid black and white polystyrene, with round or flat bottoms, and in black-clear bottom formats.
  • Total well volume of 10 μL for round well microplates and 12.8 μL for flat bottom microplates
  • Recommended working volume up to 8 μL
  • Round well bottom for reduced air entrapment and improved CV values and Z factor
  • Raised well bottom for higher sensitivity
  • Flood reservoir on four sides to reduce instrument contamination
  • Lids are available separately. Corning lid (Cat. No. 3098) is compatible with these microplates.
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Negro
1536
12,8 μl
50
32 x 48
Poliestireno
Estéril
Plano
50/paq.