Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
Marca: Kartell™ 0056510
218.88 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.30200kg
Descripción
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Amplia capacidad
- Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
- No se pudre, oxida ni se deforma
- Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
- Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Rojo | |
Polipropileno | |
Sí, cuando está vacía | |
1 unidad | |
246 mm | |
16 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (16 mm) | |
60 | |
Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua | |
60 | |
16 mm |