Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno
BIOPHARMA
Código de producto. p-8005874
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Posiciones:
24
40
60
90
Admite:
Tubos (13 mm)
Tubos (16 mm)
Tubos (25 mm)
Tubos (30 mm)
Fondo (métrico):
246 mm
295 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Color Posiciones Admite Fondo (métrico) unitSize
15855527 Amarillo 90 Tubos (13 mm) 246 mm paquete de 20
15865527 Rojo 90 Tubos (13 mm) 246 mm paquete de 20
15885527 Amarillo 60 Tubos (16 mm) 246 mm paquete de 20
15907860 Azul 24 Tubos (30 mm) 300 mm paquete de 20
15875527 Azul 60 Tubos (13 mm) 246 mm paquete de 20
15895527 Rojo 60 Tubos (16 mm) 246 mm paquete de 20
15825537 Azul 40 Tubos (25 mm) 295 mm paquete de 20
15835537 Amarillo 40 Tubos (25 mm) 295 mm paquete de 20
15845537 Rojo 40 Tubos (25 mm) 295 mm paquete de 20
9 options
Código de producto. 15855527
Marca: Kartell™ 0056406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
  • Amplia capacidad
  • Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
  • No se pudre, oxida ni se deforma
  • Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
  • Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Amarillo
Admite Tubos (13 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 90
Apilables Sí, cuando está vacía
Para utilizar con (aplicación) Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua
Cantidad 1 unidad
Tamaño 90
Fondo (métrico) 246 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo