Learn More
Camlab™ Polypropylene Storage Box
Marca:  Camlab™ RTP72051G
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11751527
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Green
Cryo Storage Box
0.2 to 1 mL Tubes Up to 30 mm Diameter
Polypropylene
0.2 to 1mL Tubes Up to 30mm In Diameter
5 Pack