Learn More
Camlab™ Polypropylene Storage Box
en la oferta
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11751527
|
Camlab™
RTP72051G |
Green | 0.2 to 1mL Tubes Up to 30mm In Diameter |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11721527
|
Camlab™
RTP72051N |
Natural | 0.2 to 1mL Tubes Up to 30mm In Diameter |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11829522
|
Camlab™
RTP72200N |
Natural | 0.5-2mL Tubes |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
Polypropylene | |
Cryo Storage Box |