Learn More
Masterflex™ Polypropylene Sanitary Pipe Threaded Adapter
Maintain sanitary conditions in your processes while decreasing diameter
Marca: Masterflex™ 31806-04
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Cumple con los requisitos para uso farmacéutico de la Clase IV de la Farmacopea estadounidense, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y 3 normas sobre el contacto con alimentos.
- Todos los accesorios son compatibles con accesorios Tri-Clamp™.
- Excelente resistencia química.
- Características de lixiviado bajo.
- Los reductores concéntricos disminuyen en diámetro hacia el centro y forman un cilindro cónico.
- Aunque ambos materiales pueden esterilizarse en autoclave, el PVDF tolera altas temperaturas mejor que el PP y funcionará de manera más consistente después de varios procesos de esterilización en autoclave.
- Las abrazaderas y juntas necesarias para un sistema completo se venden por separado.
Especificaciones
Adaptador de rosca de tubo sanitario de PP, abrazadera Ladish de 25,4 mm (1 pulgada) de tamaño × NPT(hembra) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) | |
Polipropileno | |
Abrazadera Ladish de 25,4 mm (1 pulgada) de tamaño × NPT(hembra) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) | |
8,61 bar (125 psi) en condiciones ambientales si se usa una abrazadera de plástico de estilo de unión real | |
de 82 °C |
Sanitario × NPT(macho) | |
-9 °C | |
Autoclave u óxido de etileno | |
180 °F |