Learn More
Masterflex™ Polypropylene Sanitary Pipe Threaded Adapter
Maintain sanitary conditions in your processes while decreasing diameter
244.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -9 °C |
Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
Presión máxima | 8,61 bar (125 psi) en condiciones ambientales si se usa una abrazadera de plástico de estilo de unión real |
MaxOperatingTempEnglish | 180 °F |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11789859
|
Masterflex™
31805-61 |
Abrazadera Ladish de 25,4 mm (1 pulgada) de tamaño × NPT(macho) de 25,4 mm (1 pulgada) |
244.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11795499
|
Masterflex™
31806-04 |
Abrazadera Ladish de 25,4 mm (1 pulgada) de tamaño × NPT(hembra) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) |
244.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Meet USP Class VI for pharmaceutical use and FDA, USDA and 3A standards for food contact.
- All fittings are compatible with Tri-Clamp™ fittings.
- Excellent chemical resistance.
- Low leachable characteristics.
- Concentric reducers decrease in diameter towards the center thus forming a conical cylinder.
- Though both materials may be autoclaved, PVDF tolerates high temperatures better than PP does and will perform more consistently after repeated autoclaving.
- Clamps and gaskets required for a complete system are sold separately.
Especificaciones
Polipropileno | |
Autoclave u óxido de etileno | |
180 °F |
-9 °C | |
8,61 bar (125 psi) en condiciones ambientales si se usa una abrazadera de plástico de estilo de unión real | |
de 82 °C |