Learn More
BRAND™ Depósito de polipropileno
Los depósitos permiten utilizar diferentes volúmenes y diferentes soluciones en el proceso automatizado de manipulación de líquidos.
Marca: BRAND™ 701458
Detalles adicionales : Peso : 0.31710kg
Descripción
- Fondo plano o piramidal.
- Sin ADNasa
- Sin ARNasa
Especificaciones
Perfil bajo | |
Polipropileno | |
50 ml | |
1 |
50 ml/columna | |
No estéril | |
Sí | |
Plano |