Learn More
BRAND™ Depósito de polipropileno
Los depósitos permiten utilizar diferentes volúmenes y diferentes soluciones en el proceso automatizado de manipulación de líquidos.
156.00€ - 241.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Canales | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Canales | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15922957
|
BRAND™
701450 |
1 | 220 ml/columna |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15932957
|
BRAND™
701452 |
12 | 6 ml/columna |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15942957
|
BRAND™
701454 |
4 | 60 ml/columna |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15952957
|
BRAND™
701456 |
6 | 40 ml/columna |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15962957
|
BRAND™
701458 |
1 | 50 ml/columna |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Fondo plano o piramidal.
- Sin ADNasa
- Sin ARNasa
Especificaciones
Polipropileno | |
No estéril | |
Sí |