Learn More
VITLAB™ Frasco para reactivos de polipropileno
Almacene de forma segura productos químicos líquidos y en polvo. El frasco para reactivos de polipropileno VITLAB™ se ha construido con polipropileno duradero y transparente para almacenamiento a largo plazo. Elija entre tapones de tamaño de cuello o tapones de rosca de agarre máximo, ambos disponibles en varios tamaños.
Marca: VITLAB™ 101894
Detalles adicionales : Peso : 1.67000kg
Descripción
Los frascos de reactivos de plástico, económicos y duraderos, son ideales para almacenar líquidos, polvos y materiales similares a la pasta. Una variedad de tamaños, juntas (tapones o tapones de rosca) y tamaños de cuello están disponibles para satisfacer las necesidades de almacenamiento de cualquier material de laboratorio.- Frascos para medios transparentes ideales para el almacenamiento a largo plazo de productos químicos
- Frascos de reactivos con tapones de rosca o de cuello
- Tapones: tamaño de cuello con un tapón hexagonal y un núcleo rojo
- Tapones de rosca: roscas GL de paso alto para una potencia de transporte significativa
- Tamaños más grandes (5 y 10 l) disponible con asas para facilitar el transporte
- Los frascos de boca más ancha son ideales para facilitar el llenado, especialmente de polvos y materiales similares a pasta
- Fabricado de polipropileno de estudio
- Excelente resistencia química y a la temperatura
- Esterilizables en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a DIN EN 285.
Especificaciones
Frasco para reactivos | |
Tapón con cabeza hexagonal | |
1000 ml | |
Tapón NS de LDPE y rebordes cónicos | |
10 frascos | |
Esterilizable en autoclave |
214 mm | |
108 mm | |
Almacenamiento a largo plazo de líquidos | |
Polipropileno | |
60/46 | |
Ancha |