Learn More
VITLAB™ Frasco para reactivos de polipropileno
Código de producto. p-8004531
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tipo de tapón:
Tapón con cabeza hexagonal
Tapón de rosca con rosca GL
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
NS
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Tamaño de rosca (métrico) unitSize
15712046 100 ml Tapón con cabeza hexagonal NS paquete de 20
15291169 100 ml Tapón de rosca con rosca GL GL 32 paquete de 20
15722046 250 ml Tapón con cabeza hexagonal NS paquete de 20
15271159 500 ml Tapón de rosca con rosca GL GL 25 paquete de 10
10443101 500 ml Tapón con cabeza hexagonal NS paquete de 10
15281159 1000 ml Tapón de rosca con rosca GL GL 32 paquete de 10
15732046 1000 ml Tapón con cabeza hexagonal NS paquete de 10
12895733 1000 ml Tapón de rosca con rosca GL GL 45 paquete de 10
15211179 2000 ml Tapón de rosca con rosca GL GL 63 paquete de 6
10641353 2000 ml Tapón de rosca con rosca GL GL 32 paquete de 6
10 options
Código de producto. 15712046
Marca: VITLAB™ 101594
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene los productos químicos líquidos y en polvo de forma segura. El frasco de reactivo de polipropileno VITLAB™ está fabricado en polipropileno transparente y duradero para el almacenamiento a largo plazo. Elija entre tapones de tamaño de cuello o tapones de rosca de máxima sujeción, ambos disponibles en una gran variedad de tamaños.
Los frascos de reactivos de plástico, económicos y duraderos, son ideales para almacenar líquidos, polvos y materiales similares a la pasta. Una variedad de tamaños, juntas (tapones o tapones de rosca) y tamaños de cuello están disponibles para satisfacer las necesidades de almacenamiento de cualquier material de laboratorio.
  • Frascos para medios transparentes ideales para el almacenamiento a largo plazo de productos químicos
  • Frascos de reactivos con tapones de rosca o de cuello
    • Tapones: tamaño de cuello con un tapón hexagonal y un núcleo rojo
    • Tapones de rosca: roscas GL de paso alto para una potencia de transporte significativa
  • Tamaños más grandes (5 y 10 l) disponible con asas para facilitar el transporte
  • Los frascos de boca más ancha son ideales para facilitar el llenado, especialmente de polvos y materiales similares a pasta
  • Fabricado de polipropileno de estudio
    • Excelente resistencia química y a la temperatura
    • Esterilizables en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a DIN EN 285.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento a largo plazo de líquidos
Incluye Tapón NS de LDPE y rebordes cónicos
Material Polipropileno
N.° por paquete 20 frascos
Número de tapón 29/32
Tamaño de rosca (métrico) NS
Boca Ancha
Altura (métrico) 111 mm
Tipo de producto Frasco para reactivos
Diámetro (métrico) 55 mm
Tipo de tapón Tapón con cabeza hexagonal