Learn More
Camlab™ Gradilla de polipropileno
Marca: Camlab™ RTP/711048B
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Gradilla | |
Azul | |
Polipropileno | |
Almacenamiento de muestras de laboratorio | |
1 unidad | |
198 mm | |
21 mm |
Tapas | |
48 tubos | |
Sí | |
Sistema de almacenamiento en congelador | |
De –40 a 70 °C | |
68 mm |