Learn More
Camlab™ Gradilla de polipropileno
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto | Rack |
---|---|
Incluye | Lid |
Material | Polypropylene |
Apilables | Yes |
Para utilizar con (aplicación) | Laboratory Sample Storage |
Código de producto | Marca | Color | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11757586
|
Camlab™
RTP711096N |
Natural | Tubes (96) |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11797586
|
Camlab™
RTP711096Y |
Yellow | Tubes (96) |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11840593
|
Camlab™
RTP/711048G |
Green | Tubes (48) |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11830593
|
Camlab™
RTP/711048B |
Azul | 48 tubos |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11854653
|
Camlab™
RTP/711048N |
Natural | Tubes (48) |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11874653
|
Camlab™
RTP/711048Y |
Yellow | Tubes (48) |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11864653
|
Camlab™
RTP/711048R |
Red | Tubes (48) |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11777586
|
Camlab™
RTP711096G |
Verde | 96 tubos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Rack | |
Polypropylene | |
Laboratory Sample Storage | |
1 Each | |
198 mm |
Lid | |
Yes | |
Freezer storage system | |
-40°C to +70°C | |
21 mm |