Learn More
Camlab™ Gradilla de polipropileno
Marca:  Camlab™ RTP711096N
Detalles adicionales : Peso : 0.26000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11757586
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Rack
Natural
Polypropylene
Laboratory Sample Storage
1 Each
198 mm
21 mm
Lid
Tubes (96)
Yes
Freezer storage system
-40°C to +70°C
129 mm