Learn More
Multiroir Controlec™ Bandejas de transporte de plástico de polipropileno
Marca: Multiroir Controlec™ AMBD6417
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Transport Tray | |
Polypropylene | |
330 mm | |
168 mm | |
500 mm | |
2.5 kg |
Blue | |
399 mm | |
448 mm | |
609 mm | |
50602BKMB617B |