Learn More
Multiroir Controlec™ Bandejas de transporte de plástico de polipropileno
43.60€ - 134.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bandeja de transporte |
---|---|
Color | Azul |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11780594
|
Multiroir Controlec™
AMBD8632 |
Bandeja de transporte |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11750594
|
Multiroir Controlec™
AMBD4322 |
Bandeja de transporte |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11760594
|
Multiroir Controlec™
AMBD6417 |
Transport Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11770594
|
Multiroir Controlec™
AMBD6442 |
Transport Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Bandeja de transporte | |
Azul | |
Polipropileno |